Läs mer
Allyltributyltin, TRC
Produktkod. 30325373
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30325373 5 g
30325250 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30325373 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5723305G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyltributyltin
CAS 24850-33-7
Molekylformel C15H32Sn
Kvantitet 5 g
Synonym Tributyl-2-propen-1-ylstannane, (Propen-2-yl)tributyltin, 3-(Tributyltin)-1-propene, 3-Tributylstannyl-1-propene, Allyltri-n-butylstannane, Tri(n-butyl)allylstannane, Tributyl(2-propenyl)stannane, Tributylallylstannane
InChI formel InChI=1S/3C4H9.C3H5.Sn/c3*1-3-4-2;1-3-2;/h3*1,3-4H2,2H3;3H,1-2H2;
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C
IUPAC-namn tributyl(prop-2-enyl)stannane
Molekylvikt (g/mol) 331.12
Formel vikt 332.1526