Läs mer
Allyltriklorosilan, 95 %
Produktkod. 11332276
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332276 25 g 25g
11322276 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332276 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03703.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 107-37-9 | C3H5Cl3Si | 175,508 g/mol
Allyltriklorsilan fungerar som ett reagens som producerar homoallyliska alkoholer vid reaktion med aldehyder i DMF. Det används för att göra silikoner och glasfiberfinisher.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Allyltriklorsilan fungerar som ett reagens som producerar homoallyliska alkoholer vid reaktion med aldehyder i DMF. Det används för att göra silikoner och glasfiberfinisher.
Löslighet
Löslig i THF, toluen, bensen. Reagerar med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara vid 4 °C. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och fukt. Inkompatibel med vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-37-9
Molekylformel C3H5Cl3Si
Molekylvikt (g/mol) 175.508
MDL-nummer MFCD00000486
InChI-nyckel HKFSBKQQYCMCKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyltrichlorosilane, silane, trichloro-2-propenyl, silane, allyltrichloro, silane, trichloroallyl, allyl trichlorosilane, propen-3-yltrichlorosilane, allytrichlorosilane, allylsilicone trichloride, unii-ub3n98803n, silane, trichloro-2-propen-1-yl
PubChem CID 7867
IUPAC-namn triklor(prop-2-enyl)silan
LEDER C=CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 117 °C till 118 °C
Kemiskt namn eller material Allyltrichlorosilane
Kvantitet 25 g
Flampunkt 18 °C (64 °F)
Brytningsindex 1.449
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 1.211
Linjär formel CH2=CHCH2SiCl3
UN-nummer UN1724
Beilstein 1743449
Löslighetsinformation Lösligt i THF, toluen, bensen. Reagerar med vatten.
Formel vikt 175.52
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.