Läs mer
Allyltriethoxysilane, 97%
Produktkod. 11326886
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326886 5 g 5g
11336886 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04297.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2550-04-1 | C9H20O3Si | 204.34 g/mol
Allyltrietoxisilan används som kemiska tillsatser och mellanprodukter. Den används som allmän katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Allyltrietoxisilan används som kemiska tillsatser och mellanprodukter. Den används som allmän katalysator.
Löslighet Hydrolyserar i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Inkompatibel med fukt och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2550-04-1
MDL-nummer MFCD00009064
Specifikationer
Kokpunkt 176°C to 177°C
Kemiskt namn eller material Allyltriethoxysilane
Kvantitet 5 g
Molekylformel C9H20O3Si
Linjär formel CH2=CHCH2Si(OCH2CH3)3
UN-nummer UN1993
Beilstein 1772306
Flampunkt 21°C (69°F)
Synonym allyltriethoxysilane, silane, triethoxy-2-propenyl, triethoxyallylsilane, silane, allyltriethoxy, allytriethoxysilane, triethoxy prop-2-en-1-yl silane, silane, triethoxy-2-propen-1-yl, allyl triethoxysilane, acmc-2097bb
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
InChI-nyckel UMFJXASDGBJDEB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCO[Si](CC=C)(OCC)OCC
IUPAC-namn trietoxi(prop-2-enyl)silan
Molekylvikt (g/mol) 204.34
PubChem CID 75692
Formel vikt 204.34
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.407
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.953
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.