Läs mer
Allyltrimethoxysilane, 97+%
Produktkod. 10734164 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10734164 5 mL Glasflaska 5ml
10288843 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10734164 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 388940050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2551-83-9 | C6H14O3Si | 162.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2551-83-9
Molekylformel C6H14O3Si
Molekylvikt (g/mol) 162.26
MDL-nummer MFCD00053865
InChI-nyckel LFRDHGNFBLIJIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyltrimethoxysilane, silane, trimethoxy-2-propenyl, silane, trimethoxy-2-propen-1-yl, allyl trimethoxy silane, silane, allyltrimethoxy, allytrimethoxysilane, acmc-209gkn, trimethoxy prop-2-enyl silane, silane,trimethoxy-2-propen-1-yl
PubChem CID 75698
IUPAC-namn trimetoxi(prop-2-enyl)silan
LEDER CO[Si](CC=C)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyltrimethoxysilane
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 146°C
Flampunkt 46°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CHCH2Si(OCH3)3
Brytningsindex 1.4040 to 1.406
Kvantitet 5 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
Formel vikt 162.26
Procent renhet 97+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Allyltrimethoxysilane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.