Läs mer
Allyltrimetylsilan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11364609
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364609 250 g 250g
11497626 10 g 10g
11407636 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11364609 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14662.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 762-72-1 | C6H14Si | 114.263 g/mol
Allyltrimetylsilan är involverad som en reaktant i Hosomi Sakurai-reaktionen för allylering i närvaro av Lewis syra. Till exempel reagerar den med cyklohexanon för att få 1-allylcyklohexanol. Den fungerar som en nukleofil och är involverad i Carbon-Ferrier omarrangemang.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Allyltrimetylsilan är involverad som en reaktant i Hosomi Sakurai-reaktionen för allylering i närvaro av Lewis syra. Till exempel reagerar den med cyklohexanon för att få 1-allylcyklohexanol. Den fungerar som en nukleofil och är involverad i Carbon-Ferrier omarrangemang.
Löslighet
Blandbar med organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 762-72-1
Molekylformel C6H14Si
Molekylvikt (g/mol) 114.263
MDL-nummer MFCD00008635
InChI-nyckel HYWCXWRMUZYRPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyltrimethylsilane, silane, trimethyl-2-propenyl, trimethylallylsilane, silane, allyltrimethyl, allyl trimethylsilane, unii-8b84c337vf, ccris 2649, allyl trimethyl silane, 3-trimethylsilyl propene, allytrimethylsilane
PubChem CID 69808
IUPAC-namn trimetyl(prop-2-enyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)CC=C
Specifikationer
Kokpunkt 85°C to 86°C
Kemiskt namn eller material Allyltrimethylsilane
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 906755
Flampunkt −10°C (14°F)
Löslighetsinformation Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Formel vikt 114.27
Procent renhet ≥98%
Brytningsindex 1.408
Densitet 0.717
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.