Läs mer
Allyltrimetylsilan, TRC
Produktkod. 30179397
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179397 10 g
30178992 1 g
30179147 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179397 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA57235010G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 762-72-1
Molekylformel C6 H14 Si
Molekylvikt (g/mol) 114.26
Synonym Trimethyl-2-propen-1-yl-silane, Allyltrimethyl-silane, Trimethyl-2-propenyl-silane, 3-(Trimethylsilyl)-1-propene, 3-(Trimethylsilyl)propene, Trimethyl(2-propenyl)silane, Trimethylallylsilane
IUPAC-namn trimetyl(prop-2-enyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)CC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyltrimethylsilane
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H14Si/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1,6H2,2-4H3
Formel vikt 114.0865