Läs mer
Allyltriphenylphosphonium bromide, 99%
Produktkod. 11401828
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11401828
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14490.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1560-54-9 | C21H20BrP | 383.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1560-54-9
Molekylformel C21H20BrP
Molekylvikt (g/mol) 383.27
MDL-nummer MFCD00011808
InChI-nyckel FWYKRJUVEOBFGH-UHFFFAOYSA-M
Synonym allyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl allylphosphonium bromide, phosphonium, triphenyl-2-propenyl-, bromide, allyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, allyltriphenyl-, bromide, allyltriphenylphosphonium bromide tal, triphenyl prop-2-enyl phosphanium bromide, 2-propenyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl prop-2-en-1-yl phosphanium bromide, wln: 1u2pr&r&r &e
PubChem CID 197740
IUPAC-namn trifenyl(prop-2-enyl)fosfanium;bromid
LEDER [Br-].C=CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyltriphenylphosphonium bromide
Smältpunkt 222°C to 225°C
Linjär formel (CH2=CHCH2)(C6H5)3PBr
Kvantitet 250 g
Beilstein 3579053
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 383.27
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.