Läs mer
Allyltriphenylphosphonium chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10232662 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10232662 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10232662 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 352360050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18480-23-4
Molekylformel C21H20ClP
Molekylvikt (g/mol) 338.81
MDL-nummer MFCD00031542
InChI-nyckel FKMJROWWQOJRJX-UHFFFAOYSA-M
Synonym allyltriphenylphosphonium chloride, allyl triphenylphosphonium chloride, triphenyl prop-2-enyl phosphanium chloride, triphenyl prop-2-en-1-yl phosphanium chloride, acmc-1buz2, allyltriphenylphosphoniumchloride, triphenyl prop-2-enyl phosphonium chloride, phosphonium,triphenyl-2-propen-1-yl-, chloride 1:1
PubChem CID 2734120
IUPAC-namn triphenyl(prop-2-en-1-yl)phosphanium chloride
LEDER [Cl-].C=CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyltriphenylphosphonium chloride
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 226°C to 230°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel H2CCHCH2P(C6H5)3Cl
Kvantitet 5 g
Formel vikt 338.82
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Allyl triphenylphosphonium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.