Läs mer
Allyltripfenylfosfoniumklorid, 99 %
Produktkod. 11498626
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498626 25 g 25g
11408636 100 g 100g
11418636 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498626 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16012.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
CAS: 18480-23-4 | C21H20ClP | 338,81 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18480-23-4
Molekylformel C21H20ClP
Molekylvikt (g/mol) 338.81
MDL-nummer MFCD00031542
InChI-nyckel FKMJROWWQOJRJX-UHFFFAOYSA-M
Synonym allyltriphenylphosphonium chloride, allyl triphenylphosphonium chloride, triphenyl prop-2-enyl phosphanium chloride, triphenyl prop-2-en-1-yl phosphanium chloride, acmc-1buz2, allyltriphenylphosphoniumchloride, triphenyl prop-2-enyl phosphonium chloride, phosphonium,triphenyl-2-propen-1-yl-, chloride 1:1
PubChem CID 2734120
LEDER [Cl-].C=CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyltriphenylphosphonium chloride
Smältpunkt 230 °C till 232 °C
Linjär formel (CH2=CHCH2)(C6H5)3PCl
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroskopisk
IUPAC-namn trifenyl(prop-2-enyl)fosfanium;klorid
Formel vikt 338.82
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.