Läs mer
Almitrine mesylate, MedChemExpress
Beskrivning
Almitrine mesylate, a peripheral chemoreceptor agonist, inhibits selectively the Ca2+-dependent K+ channel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Almitrine mesylate |
| CAS | 29608-49-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H37F2N7O6S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Almitrine bismesylate Almitrine bismethanesulfonate Almitrine dimesylate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (149.31 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C=CCNC1=NC(N(CC2)CCN2C(C3=CC=C(F)C=C3)C4=CC=C(F)C=C4)=NC(NCC=C)=N1.O=S(O)(C)=O.O=S(O)(C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 669.76 |
| Visa mer |