Läs mer
Almotriptan-d6 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30311480
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30311480 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30311480 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA57520210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Almotriptan hydrochloride N,N-dimethyl-d6
CAS 1794782-57-2
Molekylformel C17 2H6 H19 N3 O2 S . Cl H
Kvantitet 10 mg
Synonym 2-[5-(Pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)-1H-indol-3-yl]-N,N-bis(trideuteriomethyl)ethanamine hydrochloride, Almotriptan-D6 hydrochloride, Almotriptan-D6 hydrochloride (N,N-dimethyl D6)
InChI formel InChI=1S/C17H25N3O2S.ClH/c1-19(2)10-7-15-12-18-17-6-5-14(11-16(15)17)13-23(21,22)20-8-3-4-9-20;/h5-6,11-12,18H,3-4,7-10,13H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3;
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCc1c[nH]c2ccc(CS(=O)(=O)N3CCCC3)cc12)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 2-[5-(pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)-1H-indol-3-yl]-N,N-bis(trideuteriomethyl)ethanamine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 377.96
Formel vikt 377.1811