missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Almotriptan-d6 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Almotriptan hydrochloride N,N-dimethyl-d6 |
| CAS | 1794782-57-2 |
| Molekylformel | C17 2H6 H19 N3 O2 S . Cl H |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-[5-(Pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)-1H-indol-3-yl]-N,N-bis(trideuteriomethyl)ethanamine hydrochloride, Almotriptan-D6 hydrochloride, Almotriptan-D6 hydrochloride (N,N-dimethyl D6) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25N3O2S.ClH/c1-19(2)10-7-15-12-18-17-6-5-14(11-16(15)17)13-23(21,22)20-8-3-4-9-20;/h5-6,11-12,18H,3-4,7-10,13H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCc1c[nH]c2ccc(CS(=O)(=O)N3CCCC3)cc12)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2-[5-(pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)-1H-indol-3-yl]-N,N-bis(trideuteriomethyl)ethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 377.96 |
| Formel vikt | 377.1811 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?