Läs mer
Almotriptan Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Almotriptan Hydrochloride |
| CAS | 154323-46-3 |
| Molekylformel | C17H26ClN3O2S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1H-Indole-3-ethanamine, N,N-dimethyl-5-[(1-pyrrolidinylsulfonyl)methyl]-, hydrochloride (1:1), Pyrrolidine, 1-[[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]sulfonyl]-, monohydrochloride (9CI), Almotriptan hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25N3O2S.ClH/c1-19(2)10-7-15-12-18-17-6-5-14(11-16(15)17)13-23(21,22)20-8-3-4-9-20;/h5-6,11-12,18H,3-4,7-10,13H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(CS(=O)(=O)N3CCCC3)cc12 |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-2-[5-(pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 371.93 |