Läs mer
Almotriptan Malat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Almotriptan Malate |
| CAS | 181183-52-8 |
| Molekylformel | C17 H25 N3 O2 S . C4 H6 O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Butanedioic acid, 2-hydroxy-, compd. with N,N-dimethyl-5-[(1-pyrrolidinylsulfonyl)methyl]-1H-indole-3-ethanamine (1:1), Butanedioic acid, hydroxy-, compd. with 1-[[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]sulfonyl]pyrrolidine (1:1) (9CI), Pyrrolidine, 1-[[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]sulfonyl]-, hydroxybutanedioate (1:1) (9CI), Almotrip forte, Almotriptan malate, Axert, LAS 31416 D,L-malate acid, PNU 180638, PNU 180638E, LAS-31416 Malate; |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25N3O2S.C4H6O5/c1-19(2)10-7-15-12-18-17-6-5-14(11-16(15)17)13-23(21,22)20-8-3-4-9-20;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h5-6,11-12,18H,3-4,7-10,13H2,1-2H3;2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| LEDER | CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(CS(=O)(=O)N3CCCC3)cc12.OC(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | N,N-dimetyl-2-[5-(pyrrolidin-1-ylsulfonylmetyl)-1H-indol-3-yl]ethanamin; 2-hydroxybutanedioinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 469.55 |
| Formel vikt | 469.1883 |