Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Almotriptan malat
Produktkod. 16544484 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
16544484 250 mg
1 options
Produktkod. 16544484 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 465402500
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Almotriptan malate
CAS 181183-52-8
Molekylformel C21H31N3O7S
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: löslig.
InChI-nyckel QHATUKWEVNMHRY-UHFFFAOYNA-N
LEDER OC(CC(O)=O)C(O)=O.CN(C)CCC1=CNC2=CC=C(CS(=O)(=O)N3CCCC3)C=C12
IUPAC-namn 2-hydroxibutandisyra; dimetyl(2-{5-[(pyrrolidin-1-sulfonyl)metyl]-1H-indol-3-yl}etyl)amin
Molekylvikt (g/mol) 469.55
Formel vikt 469.55
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.