Läs mer
IKA™ Alnico V magnetiska omrörarstänger
Produktkod. 15139923 Handla allt IKA Produkter
Change view
Längd (metrisk):
20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15139923 20 mm Varje
1 options
Produktkod. 15139923 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0004488800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00 SEK
    166.92 SEK / Paket med 1
    Save 10.08 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Specifikationer
För användning med (utrustning) Lämplig för ett brett utbud av behållare med platt botten
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 8 mm
Längd (metrisk) 20 mm
Material Alnico magnet
Kvantitet 5/Pk.
Form Sfär, Cylinder
Typ Magnetisk omrörarstav