Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Suitable for a wide range of flat bottom containers |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 40 mm |
| Material | Alnico Magnet |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Form | Sphere, Cylinder |