Läs mer
IKA™ Alnico V magnetiska omrörarstänger
Produktkod. 15190346 Handla allt IKA Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
15 mm
25 mm
30 mm
50 mm
För användning med (utrustning):
Användbar för att blanda reagens som motstår att lösas upp eller för att undvika rester i botten av kärlen
Lämplig för ett brett utbud av behållare med platt botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 15190346
Brand: IKA™ 0004488900
Bara null kvar
Specifikationer
För användning med (utrustning) Lämplig för ett brett utbud av behållare med platt botten
Diameter (metrisk) 8 mm
Längd (metrisk) 25 mm
Material Alnico magnet
Kvantitet 5/Pk.
Form Sfär, Cylinder