Läs mer
IKA™ Alnico V magnetiska omrörarstänger
Handla allt IKA Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
15 mm
25 mm
30 mm
50 mm
För användning med (utrustning):
Användbar för att blanda reagens som motstår att lösas upp eller för att undvika rester i botten av kärlen
Lämplig för ett brett utbud av behållare med platt botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Lämplig för ett brett utbud av behållare med platt botten |
| Beläggning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 30 mm |
| Material | Alnico magnet |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Form | Sfär, Cylinder |
| Typ | Magnetisk omrörarstav |