Läs mer
Alobresib, MedChemExpress
Beskrivning
Alobresib (GS-5829) is a BET bromodomain inhibitor, which represents a highly effective therapeutics agent against recurrent/chemotherapy resistant uterine serous carcinoma (USC) overexpressing c-Myc.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alobresib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1637771-14-2 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H23N5O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | GS-5829 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (190.47 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |