missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Alobresib, MedChemExpress

Produktkod. p-200099907
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16440597

Brand: Medchem Express HY109050

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Alobresib (GS-5829) is a BET bromodomain inhibitor, which represents a highly effective therapeutics agent against recurrent/chemotherapy resistant uterine serous carcinoma (USC) overexpressing c-Myc.

Alobresib (GS-5829) is a BET bromodomain inhibitor, which represents a highly effective therapeutics agent against recurrent/chemotherapy resistant uterine serous carcinoma (USC) overexpressing c-Myc.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Alobresib
Fysisk form Solid
CAS 1637771-14-2
Färg Off-White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H23N5O2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym GS-5829
Löslighetsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (190.47 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(C1=CC=CC=N1)(C2=CC=CC=N2)C3=C(NC(C4CC4)=N5)C5=CC(C(C(C)=NO6)=C6C)=C3
Molekylvikt (g/mol) 437.49
Formel vikt 437.49
Procent renhet 98.07%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.