Läs mer
Alodane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorbicyclen |
| Analyt- eller komponentnamn | Chlorbicyclen |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6Cl8/c10-1-3-4(2-11)8(15)6(13)5(12)7(3,14)9(8,16)17/h3-4H,1-2H2/t3?,4?,7-,8+ |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 393.7978 |