Läs mer
MedChemExpress Aloe emodin
Produktkod. 16449026
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16449026 100 mg
1 options
Produktkod. 16449026 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0189
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
MedChemExpress Aloe emodin is a hydroxyanthraquinone present in Aloe vera leaves, has a specific in vitro and in vivo antitumor activity.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 270.24 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 481-72-1
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.02%
Löslighet DMSO : 25 mg/mL (92.51 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Rhabarberone∣ 3-Hydroxymethylchrysazine
Mål Autophagy