Läs mer
Aloe-emodin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aloe Emodin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2 |
| Formel vikt | 270.0528 |
| Procent renhet | >95% |