Läs mer
Aloe-emodin, TRC
Produktkod. 17982775
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17982775 50 mg
17923275 100 mg
17931255 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17982775 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA57540050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 481-72-1
Molekylformel C15 H10 O5
Molekylvikt (g/mol) 270.24
Synonym 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-9,10-anthracenedione, 1,8-Dihydroxy-3-hydroxymethylanthraquinone, 3-Hydroxymethylchrysazin, 3-Hydroxymethylchrysazine, Aloe emodin, Aloe-emodol, NSC 38628, Rhabarberone
IUPAC-namn 1,8-dihydroxy-3-(hydroxymetyl)antracen-9,10-dion
LEDER OCc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aloe Emodin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2
Formel vikt 270.0528
Procent renhet >95%