Beskrivning
- AloeTouch Nitrile Gloves erbjuder överlägsen taktil känslighet och komfort för olika användningsområden.
- Aloe minskar risken för allergiska reaktioner för personer med känslig hud.
- Texturerade fingertoppar för ett pålitligt grepp om verktyg och material.
- Icke-sterila, icke-pudrade handskar
- Typ B-skyddshandske hjälper dig att arbeta säkert med gott ergonomiskt skydd
- PPE Kategori III
- Ambidextrous
- Aloe
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | PPE Kategori III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Typ B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4, UKCA |
| Klorerad | Ja |
| Accelerator gratis | Ja |
| Användningsområden | Lab, Industriell |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Grön |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Exteriör finish | Texturerad med fingertoppar |
| Finger Thickness (English) | 3,14 till 5,51 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0,08 till 0,14 mm |
| Visa mer |