Läs mer
Alofanib, MedChemExpress
Produktkod. 16499887
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16499887 5 mg
16497386 100 mg
16483576 25 mg
16473437 50 mg
16407418 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16499887 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Alofanib (RPT835) is a potent and selective allosteric inhibitor of fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2). Anticancer and antiangiogenic activity.
Alofanib (RPT835) is a potent and selective allosteric inhibitor of fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2). Anticancer and antiangiogenic activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alofanib
CAS 1612888-66-0
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H15N3O6S
Kvantitet 5 mg
Synonym RPT835
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30.1 mg/mL (72.81 mM)
LEDER O=C(O)C1=CC=CC(S(=O)(NC2=CC(C3=CC=CN=C3)=C(C)C=C2[N+]([O-])=O)=O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 413.4
Formel vikt 413.4
Procent renhet 98.81%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease