missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Alogliptin, TRC

Produktkod. 30010063
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010063 100 mg
17942975 10 mg
17953065 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30010063 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA575425100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 850649-61-5
Molekylformel C18 H21 N5 O2
Synonym Benzonitrile, 2-[[6-[(3R)-3-amino-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]-∣2-[[6-[(3R)-3-Amino-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]benzonitrile∣(R)-2-[6-[3-Aminopiperidin-1-yl]-3-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-ylmethyl]benzonitrile∣2-[[6-[(3R)-3-Amino-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]benzonitrile∣Alogliptin

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Alogliptin
Kvantitet 100 mg
Frakt skick Room Temperature
Formel vikt 339.1695
MDL-nummer MFCD09833196
Renhet >95% (HPLC)
Molekylvikt (g/mol) 339.39, 339.40
InChI-nyckel ZSBOMTDTBDDKMP-OAHLLOKOSA-N
LEDER CN1C(=O)C=C(N2CCC[C@@H](N)C2)N(CC2=C(C=CC=C2)C#N)C1=O
IUPAC-namn 2-({6-[(3R)-3-aminopiperidin-1-yl]-3-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl}methyl)benzonitrile
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.