Läs mer
Aloin A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aloin A (Barbaloin) |
| CAS | 1415-73-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21 H22 O9 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 9(10H)-Anthracenone, 10-β-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-, (10S)-, 9(10H)-Anthracenone, 10-β-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-, (S)-, Anthrone, 10-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)- (6CI,7CI), Barbaloin (8CI), Aloin, Aloin A, Barbaloin A, NSC 407305 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13-,14+,17-,19+,20-,21+/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)[C@H]2c3cccc(O)c3C(=O)c4c(O)cc(CO)cc24 |
| IUPAC-namn | (10S)-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymetyl)-10-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]-10H-antraken-9-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.39 |
| Visa mer |