Läs mer
Aloin B, MedChemExpress
Beskrivning
Aloin B is one isomer of Aloin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aloin B |
| CAS | 28371-16-6 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H22O9 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Aloin-B Isobarbaloin |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (119.51 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@H]([C@H]1O)[C@](O[C@H](CO)[C@H]1O)([H])[C@@](C2=CC=CC(O)=C23)([H])C(C=C(CO)C=C4O)=C4C3=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.39 |
| Visa mer |