Läs mer
Aloin B, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aloin B |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13-,14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1 |
| Formel vikt | 418.1264 |