Läs mer
Aloin, MedChemExpress
Produktkod. 16494757
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16494757 50 mg
16441071 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16494757 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0123
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Aloin(Aloin-A; Barbaloin-A) is a natural antitumor anthraquinone glycoside with iron chelating and non-atherogenic activities.
Aloin(Aloin-A
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aloin
CAS 1415-73-2
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H22O9
Kvantitet 50 mg
Synonym Aloin-A Barbaloin-A
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (298.76 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C2=C(C=CC=C2O)[C@H]([C@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C4=CC(CO)=CC(O)=C14
Molekylvikt (g/mol) 418.39
Formel vikt 418.39
Procent renhet 98.21%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease