Läs mer
Aloin, Mikromol™
Produktkod. 30461293
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30461293 4 x 25 mg
17992296 100 mg
17931466 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30461293 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1318.0100254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Aloin, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aloin A (Barbaloin)
CAS 1415-73-2
Analyt- eller komponentnamn Aloin A (Barbaloin)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H22 O9
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Anthrone, 10-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)- (6CI,7CI), Barbaloin (8CI), Aloin, Aloin A, Barbaloin A, NSC 407305, 9(10H)-Anthracenone, 10-beta-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-, (10S)-, 9(10H)-Anthracenone, 10-beta-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-, (S)-, Diacerein Impurity A
InChI formel InChI=1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13-,14+,17-,19+,20-,21+/m1/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)[C@H]2c3cccc(O)c3C(=O)c4c(O)cc(CO)cc24
IUPAC-namn (10S)-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymetyl)-10-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]-10H-antraken-9-one
Molekylvikt (g/mol) 418.39
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 418,1264 g/mol