missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aloisine A RP107, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aloisine A RP107 |
| CAS | 496864-16-5 |
| Molekylformel | C16 H17 N3 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O/c1-2-3-4-13-14(11-5-7-12(20)8-6-11)19-16-15(13)17-9-10-18-16/h5-10,20H,2-4H2,1H3,(H,18,19) |
| LEDER | CCCCc1c([nH]c2nccnc12)c3ccc(O)cc3 |
| IUPAC-namn | 4-(7-butyl-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazin-6-yl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.33 |
| Formel vikt | 267.1372 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?