missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aloperine (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aloperine |
| CAS | 56293-29-9 |
| Molekylformel | C15 H24 N2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (6R,6aR,13R,13aS)-1,3,4,6,6a,7,8,9,10,12,13,13a-Dodecahydro-6,13-methano-2H-dipyrido[1,2-a:3',2'-e]azocine, 6,13-Methano-2H-dipyrido[1,2-a:3',2'-e]azocine, ormosanine deriv., [6R-(6α,6aβ,13α,13aα)]-1,3,4,6,6a,7,8,9,10,12,13,13a-Dodecahydro-6,13-methano-2H-dipyrido[1,2-a:3',2'-e]azocine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N2/c1-2-7-17-10-13-9-12(14(17)5-1)8-11-4-3-6-16-15(11)13/h8,12-16H,1-7,9-10H2/t12-,13+,14+,15+/m0/s1 |
| LEDER | C1CCN2C[C@H]3C[C@H](C=C4CCCN[C@@H]34)[C@H]2C1 |
| IUPAC-namn | (1R,2S,9R,10R)-3,15-diazatetracyclo[7.7.1.02,7.010,15]heptadec-7-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.364 |
| Formel vikt | 232.194 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?