missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Aloxistatin, MedChemExpress

Produktkod. 16482858
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16482858 10 mg -
16405607 5 mg 5mg
16452546 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16482858 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100229
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Aloxistatin (E64d) is a cell-permeable and irreversible broad-spectrum cysteine protease inhibitor. Aloxistatin (E64d) exhibits entry-blocking effect for MERS-CoV.

Aloxistatin (E64d) is a cell-permeable and irreversible broad-spectrum cysteine protease inhibitor. Aloxistatin (E64d) exhibits entry-blocking effect for MERS-CoV.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Aloxistatin
Fysisk form Solid
CAS 88321-09-9
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H30N2O5
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym E64d E64c ethyl ester
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (730.08 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : ≥ 33.33 mg/mL (97.33 mM)
LEDER O=C([C@H]1O[C@@H]1C(N[C@H](C(NCCC(C)C)=O)CC(C)C)=O)OCC
Molekylvikt (g/mol) 342.43
Formel vikt 342.43
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.