Läs mer
Alpaca monoclonal [10A4] Anti-Mouse IgG1 antibody (Alexa Fluor™ 647), Abcam
Produktkod. 32114608 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
32114608 100 μL
1 options
Produktkod. 32114608 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab325287100uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
Alpaca Monoclonal Antibody
Recombinant secondary antibody suitable for ICC/IF. Ideal for fluorescent cell and tissue imaging.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifikationer
Antigen Ighg1
Användningsområden Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Cellulär lokalisering Isoform Secreted: Secreted
Klassificering Monoclonal
Klona '10A4
Konjugera Alexa Fluor 647
Formulering Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gen Ighg1
Genaccessionsnr. P01868
Värd art Alpaca
Immunogen Ighg1
Reningsmetod Size-exclusion chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology & Infectious Disease
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Mouse
Innehåll och lagring -80°C
Produkttyp Primary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Frakt skick Blue Ice
Target Gene Ighg1
Målmolekyl Ighg1