Läs mer
Alpaca monoclonal [10E10] Anti-Rabbit IgG antibody (AZdye 568), Abcam
Produktkod. 32112158 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
32112158 100 μL
1 options
Produktkod. 32112158 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab325292100uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
Alpaca Monoclonal Antibody
Recombinant secondary antibody suitable for ICC/IF.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifikationer
Antigen Rabbit IgG Fc (IGHG)
Användningsområden Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona '10E10
Konjugera AZDye 568
Formulering Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gen Rabbit IgG Fc
Genaccessionsnr. P01870
Värd art Alpaca
Immunogen Rabbit IgG Fc (IGHG)
Reningsmetod Size-exclusion chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Rabbit
Innehåll och lagring -80°C
Produkttyp Primary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Frakt skick Blue Ice
Target Gene Rabbit IgG Fc
Målmolekyl Rabbit IgG Fc (IGHG)