Läs mer
Alpaca monoclonal [14A4] Anti-Mouse IgG2a/b antibody (AZdye 568), Abcam
Produktkod. 32115475 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
32115475 100 μL
1 options
Produktkod. 32115475 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab325298100uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
Alpaca Monoclonal Antibody
Recombinant secondary antibody suitable for ICC/IF.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifikationer
Antigen Ighg (GCAA)
Användningsområden Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona '14A4
Konjugera AZDye 568
Formulering Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gen Ighg
Genaccessionsnr. P01863
Värd art Alpaca
Immunogen Ighg (GCAA)
Reningsmetod Size-exclusion chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology & Infectious Disease
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Mouse
Innehåll och lagring -80°C
Produkttyp Primary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Frakt skick Blue Ice
Target Gene Ighg
Målmolekyl Ighg (GCAA)