Läs mer
Alpaca monoclonal [2F3] Anti-human IgG1/IgG4 antibody (Alexa Fluor™ 647), Abcam
Produktkod. 32112776 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
32112776 100 μL
1 options
Produktkod. 32112776 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab325308100uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
Alpaca Monoclonal Antibody
Recombinant secondary antibody suitable for ICC/IF. Ideal for fluorescent cell and tissue imaging.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifikationer
Antigen IGG1_HUMAN (IGG1)
Användningsområden Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Cellulär lokalisering Secreted; Cell membrane
Klassificering Monoclonal
Klona '2F3
Konjugera Alexa Fluor 647
Formulering Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gen IGG1_HUMAN
Genaccessionsnr. P0DOX5
Värd art Alpaca
Immunogen IGG1_HUMAN (IGG1)
Reningsmetod Size-exclusion chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Human
Innehåll och lagring -80°C
Produkttyp Primary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Frakt skick Blue Ice
Target Gene IGG1_HUMAN
Målmolekyl IGG1_HUMAN (IGG1)