Läs mer
Alpha-(1-Hydroxycyclohexyl)-4-Methoxy-N,N-Dimethylbenzeneacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-(1-Hydroxycyclohexyl)-4-Methoxy-N,N-Dimethylbenzeneacetamide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO3/c1-18(2)16(19)15(17(20)11-5-4-6-12-17)13-7-9-14(21-3)10-8-13/h7-10,15,20H,4-6,11-12H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 291.1834 |