Läs mer
Invitrogen™ Humant alfa-1-mikroglobulin ProcartaPlex™ Simplex kit
Beskrivning
Human Alpha-1-Microglobulin ProcartaPlex Simplex Kit mäter alfa-1-mikroglobulinprotein och är designat för att kunna kombineras med andra Simplex-kit så att du kan skapa din egen multiplexpanel som använder Luminex xMAP teknik för proteindetektion/kvantifiering. När du kombinerar flera Simplex-kit (dvs. när du inte använder en förkonfigurerad multiplexpanel) behövs endast ett buffertkit (säljs separat) för varje analysplatta oavsett plexstorlek.
Om ProcartaPlex tester för plattformen Luminex
ProcartaPlex immunoassays bygger på principerna för en sandwich ELISA, där två mycket specifika antikroppar binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med ett Luminex instrument. ProcartaPlex Multiplexassays kräver så lite som 25 μl plasma eller serum, eller 50 μl cellkultursupernatant, och bara fyra timmar för att få analyserade resultat.
- Fler resultat per prov – mäter flera proteinmål samtidigt i ett enda 25-50 – μl-prov
- Väletablerad Luminex teknik och en högt refererad multiplexeringsplattform – för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex analyser använder Luminex xMAP (multianalytprofilering) teknik för samtidig detektion och kvantifiering av upp till 65 proteinmål i ett enda 25 – 50 μl-prov—från plasma, serum, cellkulturöverlagring och andra kroppsvätskor.
Pärlorna Luminex i ProcartaPlex analysen färgas internt med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa spektralt unika signaturer som kan identifieras av xMAP Luminex detektionssystemen (t.ex. Luminex 200, , FLEXMAP 3D, och MAGPIX). Likt en smörgås ELISA använder ProcartaPlex analysen matchade antikroppspar för att identifiera det proteinet av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik pärla med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin –R-fykoerytrin (RPE). Konjugationen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt kula möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den mest betydande skillnaden mellan ett ProcartaPlex test och ELISA är att fångstantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en pärla och inte adsorberad till mikroplattans brunn, så analysreagenserna ProcartaPlex är fritt flytande i lösningen. För detektion innehåller instrumentet Luminex 200 till exempel två lasrar, en för att särskilja spektralsignaturen för varje pärla och den andra för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, som är proportionell mot mängden protein i provet. ProcartaPlex Multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner med betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås.ELISA
ProcartaPlex Multiplexpaneler finns i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund). Besök thermofisher.com/procartaplex för mer information och tillgängliga produkter.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Simplex kit |
| Kvantitet | 96 tester |
| Art | Människa |
| Kombinerbarhet | Kombinerbar |
| Typ av pärla | Magnetisk |
| Bead Region | Alfa-1-mikroglobulin [77] |
| Analyskänslighet | Se produktdokumentationen |
| Analysintervall | Se produktdokumentationen |
| Formatera | Simplex Kit (kombinerbar) |
| För användning med (utrustning) | Luminex™ Instrument |
| Visa mer |