Läs mer
Alpha-(2,3-Dimethylphenyl)-1-(trityl)-1H-imidazole-4-methanol, TRC
Produktkod. 30375885
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30375885 250 mg
30372601 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30375885 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD477340250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 176721-01-0
Molekylformel C31H28N2O
Molekylvikt (g/mol) 444.58
Synonym Medetomidine Impurity 36
LEDER Cc1cccc(C(O)c2cncn2C(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)c1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-(2,3-Dimethylphenyl)-1-(trityl)-1H-imidazole-4-methanol
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C31H28N2O/c1-23-13-12-20-28(24(23)2)30(34)29-21-32-22-33(29)31(25-14-6-3-7-15-25,26-16-8-4-9-17-26)27-18-10-5-11-19-27/h3-22,30,34H,1-2H3
Formel vikt 444.2202