Läs mer
Alfa-(2,3-dimetylfenyl)-α-metyl-1H-imidazol-5-metanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alpha-(2,3-Dimethylphenyl)-alpha-methyl-1H-imidazole-5-methanol |
| CAS | 86347-12-8 |
| Molekylformel | C13 H16 N2 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | α-(2,3-Dimethylphenyl)-α-methyl-1H-imidazole-4-methanol, Hydroxymedetomidine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O/c1-9-5-4-6-11(10(9)2)13(3,16)12-7-14-8-15-12/h4-8,16H,1-3H3,(H,14,15) |
| LEDER | Cc1cccc(c1C)C(C)(O)c2cnc[nH]2 |
| IUPAC-namn | 1-(2,3-dimetylfenyl)-1-(1H-imidazol-5-yl)etanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.28 |
| Formel vikt | 216.1263 |