missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alpha-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole-1-ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole-1-ethanol |
| CAS | 67085-11-4 |
| Molekylformel | C13H15ClN2O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-(4-Chlorophenyl)-1-(1H-imidazol-1-yl)butan-2-ol, Butoconazole Impurity 2 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15ClN2O/c14-12-4-1-11(2-5-12)3-6-13(17)9-16-8-7-15-10-16/h1-2,4-5,7-8,10,13,17H,3,6,9H2 |
| LEDER | OC(CCc1ccc(Cl)cc1)Cn2ccnc2 |
| IUPAC-namn | 4-(4-chlorophenyl)-1-imidazol-1-ylbutan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.72 |
| Formel vikt | 250.0873 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?