Läs mer
Alpha-[[[2-(4-Methoxy-3-methylphenyl)-1-methylethyl](phenylmethyl)amino]methyl]-3-nitro-4-(phenylmethoxy)benzenemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-(((2-(4-Methoxy-3-methylphenyl)-1-methylethyl)(phenylmethyl)amino)methyl)-3-nitro-4-(phenylmethoxy)benzenemethanol |
| CAS | 1616967-23-7 |
| Molekylformel | C33H36N2O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| LEDER | COc1cc(ccc1O)C(O)CNC(C)(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 540.65 |