Läs mer
alfa,2-dimetylstyren, 99 %
Produktkod. 11332019
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332019 1 g 1g
11342019 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332019 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26073.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 26444-18-8 | C10H12 | 132,206 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26444-18-8
Molekylformel C10H12
Molekylvikt (g/mol) 132.206
MDL-nummer MFCD00049092
InChI-nyckel OGMSGZZPTQNTIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropenyltoluene, o-isopropenyltoluene, 1-methyl-2-prop-1-en-2-yl benzene, o,alpha-dimethylstyrene, alpha,2-dimethylstyrene, isopropenyltoluene, o,.alpha.-dimethylstyrene, benzene, 1-methyl-2-1-methylethenyl, o-methyl-.alpha.-methylstyrene, 1-methyl-2-iso-propenylbenzene
PubChem CID 81886
IUPAC-namn 1-metyl-2-prop-l-en-2-ylbensen
LEDER CC1=CC=CC=C1C(=C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha,2-Dimethylstyrene
Kokpunkt 53°C to 55°C (11 mmHg)
Flampunkt 43°C (110°F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3295
Formel vikt 132.21
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.