missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alpha-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-1-piperazineethanol Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-1-piperazineethanol Dihydrochloride |
| CAS | 1185293-30-4 |
| Molekylformel | C14H22N2O3.2(HCl) |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | RS 88681 Dihydrochloride, α-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-1-Piperazineethanol Hydrochloride (1:2), Ranolazine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-18-13-4-2-3-5-14(13)19-11-12(17)10-16-8-6-15-7-9-16;;/h2-5,12,15,17H,6-11H2,1H3;2*1H |
| LEDER | OC(COC1=CC=CC=C1OC)CN2CCNCC2.Cl.Cl |
| IUPAC-namn | 1-(2-methoxyphenoxy)-3-(piperazin-1-yl)propan-2-ol dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 339.26 |
| Formel vikt | 338.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?