missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alpha-[3-(4,5-Dihydro-4,4-dimethyl-2-oxazolyl)-2-methylphenyl]-1H-imidazole-5-methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-[3-(4,5-Dihydro-4,4-dimethyl-2-oxazolyl)-2-methylphenyl]-1H-imidazole-5-methanol |
| CAS | 1240244-29-4 |
| Molekylformel | C16H19N3O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3O2/c1-10-11(14(20)13-7-17-9-18-13)5-4-6-12(10)15-19-16(2,3)8-21-15/h4-7,9,14,20H,8H2,1-3H3,(H,17,18) |
| LEDER | OC(C1=CNC=N1)C2=CC=CC(C3=NC(C)(C)CO3)=C2C |
| IUPAC-namn | (3-(4,4-dimethyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2-methylphenyl)(1H-imidazol-4-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.34 |
| Formel vikt | 285.15 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?