missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alpha-(4-Bromophenyl)-2-pyridineacetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-(4-Bromophenyl)-2-pyridineacetonitrile |
| CAS | 85750-24-9 |
| Molekylformel | C13H9BrN2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | α-(4-Bromophenyl)-2-Pyridineacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9BrN2/c14-11-6-4-10(5-7-11)12(9-15)13-3-1-2-8-16-13/h1-8,12H |
| LEDER | Brc1ccc(cc1)C(C#N)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | 2-(4-bromophenyl)-2-pyridin-2-ylacetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.13 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?